2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
H64982.06
H64982.14
H64982.06EA
243.88
EUR
H64982.06
H64982.14
2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
2-Bromo-3-nitro-6-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 374633-31-5
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 138200
MDL No.: MFCD03095212
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095212 Číslo CAS: 374633-31-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |