Tlačiť
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64975.06 H64975.14
H64975.06EA 68.59 EUR
H64975.06 H64975.14
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 86070-82-8 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7029051 MDL No.: MFCD03001754
Vzorec: C4H10ClNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001754
Číslo CAS: 86070-82-8