Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64975.06
H64975.14
H64975.06EA
68.59
EUR
H64975.06
H64975.14
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86070-82-8
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7029051
MDL No.: MFCD03001754
Vzorec:
C4H10ClNO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03001754 Číslo CAS: 86070-82-8 |