Tlačiť
5-Bromo-2-nitrophenol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
H64966.06 H64966.14
H64966.06EA 120.34 EUR
H64966.06 H64966.14
5-Bromo-2-nitrophenol 96%
5-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 96% CAS No.: 27684-84-0 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.01 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 40-41° Beilstein Reference: 2329085 MDL No.: MFCD03095027
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095027
Číslo CAS: 27684-84-0