Tlačiť
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H64963.06 H64963.14
H64963.06EA 80.63 EUR
H64963.06 H64963.14
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
Purity: 97% CAS No.: 19614-12-1 Molecular Formula: C8H8Br2O Formula Weight: 279.96 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 90-94° lit. Beilstein Reference: 1945118 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00078664
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Teplota tavenia: 90…94 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078664
Číslo CAS: 19614-12-1
ADR: 8,II