Tlačiť
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64957.06 H64957.14 H64957.22
H64957.06EA 59.77 EUR
H64957.06 H64957.14 H64957.22
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 13362-26-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Physical Form: Solid Melting Point: 90-96° lit. Beilstein Reference: 124680 MDL No.: MFCD01569452
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 90…96 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569452
Číslo CAS: 13362-26-0