Tlačiť
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
H64950.03 H64950.06
H64950.03EA 127.56 EUR
H64950.03 H64950.06
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
CAS No.: 68986-76-5 Molecular Formula: C5H3CuO2S Formula Weight: 190.68 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Red to brown MDL No.: MFCD02183524
Vzorec: C₅H₃CuO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183524
Číslo CAS: 68986-76-5