Tlačiť
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
H64948.03 H64948.06
H64948.03EA 58.16 EUR
H64948.03 H64948.06
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 214360-46-0 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.09 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 78-82° dec. MDL No.: MFCD03789262
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Teplota tavenia: 78…82 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03789262
Číslo CAS: 214360-46-0