3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
H64948.03
H64948.06
H64948.03EA
58.16
EUR
H64948.03
H64948.06
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 214360-46-0
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.09
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 78-82° dec.
MDL No.: MFCD03789262
Vzorec:
C₁₃H₁₆BNO₂ Teplota tavenia: 78…82 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03789262 Číslo CAS: 214360-46-0 |