Tlačiť
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
H64932.03 H64932.06
H64932.03EA 168.07 EUR
H64932.03 H64932.06
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Purity: 95% CAS No.: 195314-59-1 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Physical Form: Solid Appearance: White Beilstein Reference: 13428745 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD01076211
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076211
Číslo CAS: 195314-59-1
ADR: 8,III