tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
H64932.03
H64932.06
H64932.03EA
168.07
EUR
H64932.03
H64932.06
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Purity: 95%
CAS No.: 195314-59-1
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Physical Form: Solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 13428745
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01076211
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01076211 Číslo CAS: 195314-59-1 ADR: 8,III |