Tlačiť
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
H64914.03 H64914.06
H64914.03EA 94.26 EUR
H64914.03 H64914.06
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 89793-12-4 Molecular Formula: C7H7ClN2O2 Formula Weight: 186.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 52-60° Boiling Point: 80°/760mm Beilstein Reference: 142651 MDL No.: MFCD09863164
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.60 g/mol
Teplota varu: 80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…60 °C
Číslo MDL: MFCD09863164
Číslo CAS: 89793-12-4