Tlačiť
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
H64909.03 H64909.06 H64909.14
H64909.03EA 50.94 EUR
H64909.03 H64909.06 H64909.14
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 871126-15-7 Molecular Formula: C7H6BFO3 Formula Weight: 167.93 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 123-127° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD10697421
Vzorec: C₇H₆BFO₃
Teplota tavenia: 123…127 °C
Číslo MDL: MFCD10697421
Číslo CAS: 871126-15-7
ADR: 8,III