Tlačiť
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
H64905.03 H64905.06
H64905.03EA 134.59 EUR
H64905.03 H64905.06
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5397-82-0 Molecular Formula: C13H8O2 Formula Weight: 196.20 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Off-white Melting Point: 74° Beilstein Reference: 141044 MDL No.: MFCD00136272
Vzorec: C₁₃H₈O₂
Mw: 196.205 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136272
Číslo CAS: 5397-82-0