Tlačiť
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64881.03 H64881.06 H64881.14
H64881.03EA 46.53 EUR
H64881.03 H64881.06 H64881.14
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 1451-82-7 Molecular Formula: C10H11BrO Formula Weight: 227.10 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2207628 MDL No.: MFCD11131402
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11131402
Číslo CAS: 1451-82-7