Tlačiť
3-Aminopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64861.06 H64861.14 H64861.22
H64861.06EA 75.41 EUR
H64861.06 H64861.14 H64861.22
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 1462-86-8 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Brown Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 3600 MDL No.: MFCD00090153
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 218…222 °C
Číslo MDL: MFCD00090153
Číslo CAS: 1462-86-8
EINECS: 215-971-8