3-Aminopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64861.06
H64861.14
H64861.22
H64861.06EA
75.41
EUR
H64861.06
H64861.14
H64861.22
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1462-86-8
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 3600
MDL No.: MFCD00090153
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Teplota tavenia: 218…222 °C |
Číslo MDL:
MFCD00090153 Číslo CAS: 1462-86-8 EINECS: 215-971-8 |