Tlačiť
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, Dimethyl 4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylate, 4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
H64841.03 H64841.06
H64841.03EA 120.97 EUR
H64841.03 H64841.06
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate 97%
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5371-70-0 Molecular Formula: owderlNO4 Formula Weight: 229.62 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 197075 MDL No.: MFCD02612781
Vzorec: C₉H₈ClNO₄
Mw: 229.616 g/mol
Teplota tavenia: 139…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02612781
Číslo CAS: 5371-70-0