Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Trifluoromethylpiperidine
H64840.03 H64840.06
H64840.03EA 238.27 EUR
H64840.03 H64840.06
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 657-36-3 Molecular Formula: C6H10F3N Formula Weight: 153.15 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00102068
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102068
Číslo CAS: 657-36-3