Tlačiť
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
H64821.06 H64821.14 H64821.22
H64821.06EA 73.41 EUR
H64821.06 H64821.14 H64821.22
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6317-37-9 Molecular Formula: C5H3NO4S Formula Weight: 173.14 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 154-159° Beilstein Reference: 139665 MDL No.: MFCD00159552
Vzorec: C₅H₃NO₄S
Teplota tavenia: 154…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159552
Číslo CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4