5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
H64821.06
H64821.14
H64821.22
H64821.06EA
73.41
EUR
H64821.06
H64821.14
H64821.22
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6317-37-9
Molecular Formula: C5H3NO4S
Formula Weight: 173.14
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-159°
Beilstein Reference: 139665
MDL No.: MFCD00159552
Vzorec:
C₅H₃NO₄S Teplota tavenia: 154…159 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00159552 Číslo CAS: 6317-37-9 EINECS: 228-654-4 |