2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64815.03
H64815.06
H64815.03EA
116.96
EUR
H64815.03
H64815.06
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 301222-66-2
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 9694924
MDL No.: MFCD06659479
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Mw: 126.13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06659479 Číslo CAS: 301222-66-2 |