Tlačiť
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64815.03 H64815.06
H64815.03EA 116.96 EUR
H64815.03 H64815.06
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 301222-66-2 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 9694924 MDL No.: MFCD06659479
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659479
Číslo CAS: 301222-66-2