Tlačiť
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
H64788.03 H64788.06
H64788.03EA 143 EUR
H64788.03 H64788.06
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 51940-64-8 Molecular Formula: C7H6Cl2N2O2 Formula Weight: 221.04 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 36-37° Beilstein Reference: 152173 MDL No.: MFCD09910281
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Mw: 221.04 g/mol
Teplota tavenia: 36…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09910281
Číslo CAS: 51940-64-8
EINECS: 257-531-8