Tlačiť
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
H64782.06 H64782.14 H64782.22
H64782.06EA 64.18 EUR
H64782.06 H64782.14 H64782.22
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95% CAS No.: 2339-78-8 Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2 Formula Weight: 209.99 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.596 Refractive Index: 1.5750 Appearance: Pale yellow Melting Point: 17° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 3269124 MDL No.: MFCD00075330
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Mw: 209.99
Teplota varu: 247 °C
Hustota: 1.596
Teplota vzplanutia: >113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075330
Číslo CAS: 2339-78-8