Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole
H64781.03 H64781.06
H64781.03EA 181.71 EUR
H64781.03 H64781.06
2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Purity: 95% CAS No.: 37859-43-1 Molecular Formula: C8H6ClNS Formula Weight: 183.65 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 34° Boiling Point: 88-99°/0.3mm Beilstein Reference: 120805 MDL No.: MFCD05664944
Vzorec: C₈H₆CINS
Teplota varu: 88…99 °C (0,3 mmHg)
Teplota tavenia: 34 °C
Číslo MDL: MFCD05664944
Číslo CAS: 37859-43-1