3-Fluorophenethylamine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
H64762.06
H64762.14
H64762.06EA
58.16
EUR
H64762.06
H64762.14
3-Fluorophenethylamine 97+%
3-Fluorophenethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 404-70-6
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 87°/15mm
Beilstein Reference: 3045789
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00075376
Vzorec:
C₈H₁₀FN Teplota varu: 87 °C (15 mmHg) Hustota: 1,066 Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075376 Číslo CAS: 404-70-6 ADR: 8,II |