Tlačiť
3-Fluorophenethylamine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
H64762.06 H64762.14
H64762.06EA 58.16 EUR
H64762.06 H64762.14
3-Fluorophenethylamine 97+%
3-Fluorophenethylamine
Purity: 97+% CAS No.: 404-70-6 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 83°(181°F) Physical Form: Liquid Density: 1.066 Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 87°/15mm Beilstein Reference: 3045789 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00075376
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota varu: 87 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,066
Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075376
Číslo CAS: 404-70-6
ADR: 8,II