Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 565.98 EUR
H27400.18 H27400.06
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Vzorec: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Teplota tavenia: 19…21 °C
Hustota: 1,157
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953486
Číslo CAS: 848641-69-0
ADR: 8,II