6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
H64734.03
H64734.06
H64734.03EA
73.3
EUR
H64734.03
H64734.06
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 860296-24-8
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.54
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10063182
MDL No.: MFCD13185819
Vzorec:
C₆H₃ClFNO₂ Mw: 175.543 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD13185819 Číslo CAS: 860296-24-8 |