Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
H64711.03 H64711.06
H64711.03EA 55.35 EUR
H64711.03 H64711.06
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98% CAS No.: 33468-69-8 Molecular Formula: C4H3F3N2 Formula Weight: 136.08 Physical Form: Solid Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD08458860
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458860
Číslo CAS: 33468-69-8