2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64700.03
H64700.06
H64700.03EA
77.31
EUR
H64700.03
H64700.06
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 110919-71-6
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 4376910
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09835298
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Mw: 126.13 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09835298 Číslo CAS: 110919-71-6 ADR: 6.1 III |