Tlačiť
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03 H64678.06
H64678.03EA 129.56 EUR
H64678.03 H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 6980-08-1 Molecular Formula: C5H4ClN3O2 Formula Weight: 173.56 Beilstein Reference: 391939 MDL No.: MFCD04116097
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116097
Číslo CAS: 6980-08-1