Tlačiť
4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64673.14 H64673.36
H64673.14EA 80.22 EUR
H64673.14 H64673.36
4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1H-pyrazole
Purity: 98+% CAS No.: 2075-45-8 Molecular Formula: C3H3BrN2 Formula Weight: 146.97 Physical Form: Solid Melting Point: 93-96° lit. Boiling Point: 250-260° lit. Beilstein Reference: 106510 MDL No.: MFCD00075602
Vzorec: C₃H₃BrN₂
Teplota varu: 250…260 °C (lit.)
Teplota tavenia: 93…96 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075602
Číslo CAS: 2075-45-8