2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromo-6-hydrazinopyridine
H64664.06
H64664.14
H64664.06EA
136.38
EUR
H64664.06
H64664.14
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 26944-71-8
Molecular Formula: C5H6BrN3
Formula Weight: 188.03
Physical Form: Solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 386966
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09743754
Vzorec:
C₅H₆BrN₃ Teplota tavenia: 117…118 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09743754 Číslo CAS: 26944-71-8 ADR: 6.1,III |