Tlačiť
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64643.06 H64643.14
H64643.06EA 64.58 EUR
H64643.06 H64643.14
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 21740-00-1 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 3247380 MDL No.: MFCD00079717
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079717
Číslo CAS: 21740-00-1