Tlačiť
L-isoleucine ethyl ester hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Ile-OEt.HCl
H64640.06 H64640.14
H64640.06EA 94.67 EUR
H64640.06 H64640.14
L-isoleucine ethyl ester hydrochloride 98%
L-isoleucine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 56782-52-6 Molecular Formula: C8H17NO2.HCl Formula Weight: 195.69 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4710859 MDL No.: MFCD09953729
Vzorec: C₈H₁₈ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953729
Číslo CAS: 56782-52-6
EINECS: 260-382-1