Tlačiť
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64634.14 H64634.22
H64634.14EA 111.91 EUR
H64634.14 H64634.22
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 27048-04-0 Molecular Formula: C5H4ClN3O2 Formula Weight: 173.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 474607 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00044350
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Teplota tavenia: 192…196 °C
Číslo MDL: MFCD00044350
Číslo CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5
ADR: 6.1,III