Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64621.03 H64621.06
H64621.03EA 100.28 EUR
H64621.03 H64621.06
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 476620-54-9 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 20365202 MDL No.: MFCD16659662
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16659662
Číslo CAS: 476620-54-9