Tlačiť
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64605.03 H64605.06
H64605.03EA 144.81 EUR
H64605.03 H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 64622-16-8 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.46 Physical Form: Solid Melting Point: 81-86° Beilstein Reference: 2613087 MDL No.: MFCD00266792
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota tavenia: 81…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00266792
Číslo CAS: 64622-16-8