Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64603.06 H64603.03
H64603.06EA 574.01 EUR
H64603.06 H64603.03
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 1060805-03-9 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 19561531 MDL No.: MFCD13185605
Vzorec: C₆H₆FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185605
Číslo CAS: 1060805-03-9