Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
H64568.03
H64568.06
H64568.03EA
97.87
EUR
H64568.03
H64568.06
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Purity: 98%
CAS No.: 14774-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 61°(142°F)
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 111-115°/15mm
Beilstein Reference: 103069
MDL No.: MFCD00457804
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Teplota varu: 111…115 °C (15 mmHg) Teplota vzplanutia: 61 °C (142 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00457804 Číslo CAS: 14774-37-9 |