Tlačiť
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64566.06 H64566.14
H64566.06EA 224.63 EUR
H64566.06 H64566.14
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 89402-44-8 Molecular Formula: C5H2BrF2N Formula Weight: 193.98 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 13412561 MDL No.: MFCD06659525
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
Mw: 193.98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659525
Číslo CAS: 89402-44-8