9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64525.03
H64525.06
H64525.03EA
128.36
EUR
H64525.03
H64525.06
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid 98%
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 236389-21-2
Molecular Formula: C25H17BO2
Formula Weight: 360.22
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10478712
MDL No.: MFCD13248568
Vzorec:
C₂₅H₁₇BO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD13248568 Číslo CAS: 236389-21-2 |