Tlačiť
2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64524.14 H64524.22
H64524.14EA 129.16 EUR
H64524.14 H64524.22
2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Purity: 98+% CAS No.: 609-89-2 Molecular Formula: C6H3Cl2NO3 Formula Weight: 207.99 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 2050081 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00007101
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₃
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007101
Číslo CAS: 609-89-2
EINECS: 210-202-2
ADR: 6.1,III