Tlačiť
Isopropyl benzenesulphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzenesulphonic acid isopropyl ester
H64523.03 H64523.06 H64523.14
H64523.03EA 73.41 EUR
H64523.03 H64523.06 H64523.14
Isopropyl benzenesulphonate 95%
Isopropyl benzenesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 6214-18-2 Molecular Formula: C9H12O3S Formula Weight: 200.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.5020 Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 1106314 MDL No.: MFCD04038771
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
Číslo MDL: MFCD04038771
Číslo CAS: 6214-18-2