Tlačiť
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Formyl-m-xylene
H64503.06 H64503.14
H64503.06EA 72.9 EUR
H64503.06 H64503.14
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1123-56-4 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 96°(205°F) Physical Form: Solid Refractive Index: 1.5480 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to yellow Melting Point: 27-30° lit. Boiling Point: 230° lit. Beilstein Reference: 907019 MDL No.: MFCD00128003
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Teplota varu: 230 °C (lit.)
Teplota tavenia: 27…30 °C (lit.)
Teplota vzplanutia: 96 °C (205 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128003
Číslo CAS: 1123-56-4