Tlačiť
5-Nitropicolinic acid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
H64499.03 H64499.06
H64499.03EA 54.08 EUR
H64499.03 H64499.06
5-Nitropicolinic acid 97+%
5-Nitropicolinic acid
Purity: 97+% CAS No.: 30651-24-2 Molecular Formula: C6H4N2O4 Formula Weight: 168.11 Physical Form: Solid Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 139209 MDL No.: MFCD04114182
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Mw: 168.11
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114182
Číslo CAS: 30651-24-2