Tlačiť
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H64472.03 H64472.06
H64472.03EA 237.93 EUR
H64472.03 H64472.06
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 177735-55-6 Molecular Formula: C10H11BO6 Formula Weight: 238.00 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD11053854
Vzorec: C₁₀H₁₁BO₆
Mw: 238.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11053854
Číslo CAS: 177735-55-6