Tlačiť
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (6-Isopropoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2-Isoproxypyridine-5-boronic acid
H64461.MD H64461.06
H64461.MDEA 64.98 EUR
H64461.MD H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 870521-30-5 Molecular Formula: C8H12BNO3 Formula Weight: 181.00 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD07368870
Vzorec: C₈H₁₂BNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368870
Číslo CAS: 870521-30-5