1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
H64459.03
H64459.06
H64459.03EA
74.21
EUR
H64459.03
H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Mw: 115.132 g/mol Teplota tavenia: 261 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00661068 Číslo CAS: 22264-50-2 |