Tlačiť
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
H64459.03 H64459.06
H64459.03EA 74.21 EUR
H64459.03 H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 22264-50-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 261° dec. Beilstein Reference: 2802253 MDL No.: MFCD00661068
Vzorec: C₅H₉NO₂
Mw: 115.132 g/mol
Teplota tavenia: 261 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661068
Číslo CAS: 22264-50-2