6-Azaindole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64458.03
H64458.06
H64458.03EA
121.14
EUR
H64458.03
H64458.06
6-Azaindole ≥97%
6-Azaindole
Purity: 98+%
CAS No.: 271-29-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Beilstein Reference: 109685
MDL No.: MFCD01686899
Vzorec:
C₇H₆N₂ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD01686899 Číslo CAS: 271-29-4 |