Tlačiť
6-Azaindole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64458.03 H64458.06
H64458.03EA 121.14 EUR
H64458.03 H64458.06
6-Azaindole ≥97%
6-Azaindole
Purity: 98+% CAS No.: 271-29-4 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Light Sensitive Beilstein Reference: 109685 MDL No.: MFCD01686899
Vzorec: C₇H₆N₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01686899
Číslo CAS: 271-29-4