Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-6-fluoro-4-picoline
H64449.03 H64449.06
H64449.03EA 237.93 EUR
H64449.03 H64449.06
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 180608-37-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.02 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 13574124 MDL No.: MFCD09839269
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09839269
Číslo CAS: 180608-37-1