4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 4-Methoxy-1-naphthoic acid
H64432.03
H64432.06
H64432.14
H64432.03EA
75.01
EUR
H64432.03
H64432.06
H64432.14
4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
4-methoxy-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13041-62-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 243-247°
Beilstein Reference: 2099800
MDL No.: MFCD02575372
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₃ Teplota tavenia: 243…247 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02575372 Číslo CAS: 13041-62-8 |