Tlačiť
2,3-Dimethylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H64425.06 H64425.14 H64425.22
H64425.06EA 49.34 EUR
H64425.06 H64425.14 H64425.22
2,3-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5779-93-1 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.029 Refractive Index: 1.5530 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 86-88°/10mm Beilstein Reference: 2238677 MDL No.: MFCD00798004
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Teplota varu: 86…88 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.029
Teplota vzplanutia: 101 °C (214 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798004
Číslo CAS: 5779-93-1